Learn More
Thermo Scientific Chemicals D(-)-Fructose, 99%
D(-)-Fructose, 99%, C6H12O6, CAS Number-57-48-7, 3s,4r,5r-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, arabino-hexulose, d--fructose, d---fructose, d-levulose, fructose, d, furucton, keto-d-fructose, krystar 300, sugar, fruit, 500g, Passes test, 98.5% min, 31,321, CHEBI:48095, 50ppm max, White, 200-333-3
49.99 - 512.15
Chemische identificatiekenmerken
CAS 57-48-7
Moleculaire formule C6H12O6
Molecular Weight (g/mol) 180.16
InChI Key BJHIKXHVCXFQLS-UYFOZJQFSA-N
Synoniem d---fructose, d--fructose, 3s,4r,5r-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, furucton, arabino-hexulose, keto-d-fructose, d-levulose, sugar, fruit, fructose, d, krystar 300
PubChem CID 5984
ChEBI CHEBI:48095
IUPAC Name (3S,4R,5R)-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one
SMILES C(C(C(C(C(=O)CO)O)O)O)O
Meer specificaties weergeven
Producten 4
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10307440
Bekijk documenten
Thermo Scientific Chemicals
161355000
500 g Plastic bottle
49.99
500 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10397430
Bekijk documenten
Thermo Scientific Chemicals
161350010
1 kg Plastic bottle
83.82
1 kg
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10634642
Bekijk documenten
Thermo Scientific Chemicals
161350025
2.5 kg Plastic bottle
164.82
2.50 kg
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11984041
Bekijk documenten
Thermo Scientific Chemicals
161350100
10 kg Plastic drum
512.15
10 kg
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
57-48-7
180.16
d---fructose, d--fructose, 3s,4r,5r-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, furucton, arabino-hexulose, keto-d-fructose, d-levulose, sugar, fruit, fructose, d, krystar 300
CHEBI:48095
C(C(C(C(C(=O)CO)O)O)O)O
C6H12O6
BJHIKXHVCXFQLS-UYFOZJQFSA-N
5984
(3S,4R,5R)-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one
Specificatie
D(-)-Fructose
103.0°C to 105.0°C
0.5% (70°C, 4 hrs) (vacuum) max.
98.5% min
31,321
− 92.25 (20.00°C c=10,H2O,on dry sub.)
d---fructose, d--fructose, 3s,4r,5r-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, furucton, arabino-hexulose, keto-d-fructose, d-levulose, sugar, fruit, fructose, d, krystar 300
BJHIKXHVCXFQLS-UYFOZJQFSA-N
(3S,4R,5R)-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one
5984
180.16
Crystalline Powder or Crystals
57-48-7
White
Authentic
C6H12O6
15,4302
− 92.25
Solubility in water: 3750g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,pyridine,ether,ethylamine,and methylamine
C(C(C(C(C(=O)CO)O)O)O)O
180.16
CHEBI:48095
99%
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'einecsNumber' : 200-333-3
Productidentificatie
  • D(-)-Fructose