Learn More
Cyclooctylamine, 97%, Thermo Scientific Chemicals
27.03 - 218.09
Chemische identificatiekenmerken
CAS 5452-37-9
Moleculaire formule C8H17N
Molecular Weight (g/mol) 127.23
MDL-nummer MFCD00001748
InChI Key HSOHBWMXECKEKV-UHFFFAOYSA-N
Synoniem cyclooctylamine, aminocyclooctane, cyclooctyl amine, acmc-1ap2c, hsohbwmxeckekv-uhfffaoysa, cyclooctylamine, purum gc
PubChem CID 2903
IUPAC Name cyclooctanamine
SMILES C1CCCC(CCC1)N
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10775941
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
111460050
5 g Glass bottle
27.03
5 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10172420
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
111460250
25 g Glass bottle
79.40
25 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10646914
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
111461000
100 g Glass Bottle
218.09
100 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
5452-37-9
127.23
HSOHBWMXECKEKV-UHFFFAOYSA-N
2903
C1CCCC(CCC1)N
C8H17N
MFCD00001748
cyclooctylamine, aminocyclooctane, cyclooctyl amine, acmc-1ap2c, hsohbwmxeckekv-uhfffaoysa, cyclooctylamine, purum gc
cyclooctanamine
Specificatie
Cyclooctylamine
-48°C
0.9200g/mL
62°C
96% min. (GC)
C8H15NH2
MFCD00001748
0.92
Solubility in water: 10.2g/L (20°C)
C1CCCC(CCC1)N
127.23
5 mPa.s (20°C)
97%
5452-37-9
Colorless to Yellow
190°C
Authentic
C8H17N
1.4800 to 1.482
12, IV, 128
cyclooctylamine, aminocyclooctane, cyclooctyl amine, acmc-1ap2c, hsohbwmxeckekv-uhfffaoysa, cyclooctylamine, purum gc
HSOHBWMXECKEKV-UHFFFAOYSA-N
cyclooctanamine
2903
127.23
Liquid
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Causes severe skin burns and eye damage.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if present and easy to do.
Continue rinsing.
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 226-694-7
Productidentificatie
  • Cyclooctylamine
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
Gevarenaanduiding
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.