Learn More
Cyclohexene, 99%, pure, stabilized, Thermo Scientific Chemicals
40.34 - 375.87
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 110-83-8 |
---|---|
InChI Key | HGCIXCUEYOPUTN-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | tetrahydrobenzene, cyclohex-1-ene, benzene tetrahydride, 1,2,3,4-tetrahydrobenzene, benzenetetrahydride, hexanaphthylene, 1-cyclohexene, cykloheksen, benzene, tetrahydro, 3,4,5,6-tetrahydrobenzene |
PubChem CID | 8079 |
ChEBI | CHEBI:36404 |
IUPAC Name | cyclohexene |
SMILES | C1CCC=CC1 |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10173200
|
Thermo Scientific Acros
154845000 |
500 mL | Glass bottle |
40.34
500 ml |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
10091780
|
Thermo Scientific Acros
154840010 |
1 L | Glass bottle |
63.36
1 liter |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
10714271
|
Thermo Scientific Acros
154840025 |
2.5 L | Glass bottle |
120.60
2.50 liter |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
10529880
|
Thermo Scientific Acros
154840100 |
10 L | Plastic drum |
375.87
10 liter |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
110-83-8 | |
tetrahydrobenzene, cyclohex-1-ene, benzene tetrahydride, 1,2,3,4-tetrahydrobenzene, benzenetetrahydride, hexanaphthylene, 1-cyclohexene, cykloheksen, benzene, tetrahydro, 3,4,5,6-tetrahydrobenzene | |
CHEBI:36404 | |
C1CCC=CC1 |
HGCIXCUEYOPUTN-UHFFFAOYSA-N | |
8079 | |
cyclohexene |
Specificatie
Cyclohexene | |
-104.0°C | |
0.8100g/mL | |
−20°C | |
98.5% min. (GC) | |
C6H10 | |
05,63 | |
0.81 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, miscible with all common organic solvents | |
C1CCC=CC1 | |
82.13 | |
CHEBI:36404 | |
82.13 | |
Pure |
110-83-8 | |
Colorless | |
83.0°C | |
Authentic | |
C6H10 | |
1.4450 to 1.4470 | |
15,272 | |
tetrahydrobenzene, cyclohex-1-ene, benzene tetrahydride, 1,2,3,4-tetrahydrobenzene, benzenetetrahydride, hexanaphthylene, 1-cyclohexene, cykloheksen, benzene, tetrahydro, 3,4,5,6-tetrahydrobenzene | |
HGCIXCUEYOPUTN-UHFFFAOYSA-N | |
cyclohexene | |
8079 | |
0.66 mPa.s (22°C) | |
99% | |
Liquid |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
May be fatal if swallowed and enters airways.
Highly flammable liquid and vapor.
Harmful if swallowed.
Toxic to aquatic life with long lasting effects.
GHS P Statement
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
- No smoking.
IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing.
Rinse skin with water/shower.
IF SWALLOWED: rinse mouth.
Do NOT induce vomi
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 203-807-8
- Cyclohexene
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Ontvlambare vloeistof Categorie 2
- Acute toxiciteit Categorie 4
- Aspiratietoxiciteit categorie 1
- AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 2 voor chronische toxiciteit
Gevarenaanduiding
- H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
- H302-Schadelijk bij inslikken.
- H304-Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
- H411-Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
- P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P264-Na het werken met dit product grondig wassen.
- P301+P310-NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
- P331-GEEN braken opwekken.
- P403+P233-Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.