Learn More
Cyclohexanol, 98%, Thermo Scientific Chemicals
55.58 - 319.59
Chemische identificatiekenmerken
CAS 108-93-0
Moleculaire formule C6H12O
Molecular Weight (g/mol) 100.16
InChI Key HPXRVTGHNJAIIH-UHFFFAOYSA-N
Synoniem cyclohexyl alcohol, hexahydrophenol, hydrophenol, hydroxycyclohexane, hexalin, 1-cyclohexanol, hydralin, adronal, naxol, adronol
PubChem CID 7966
ChEBI CHEBI:18099
IUPAC Name cyclohexanol
SMILES C1CCC(CC1)O
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10377120
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
147680010
1 L Glass Bottle
55.58
1 liter
10696342
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
147680025
2.5 L Glass Bottle This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
11944641
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
147680100
10 L Plastic drum
319.59
10 liter
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
108-93-0
100.16
cyclohexyl alcohol, hexahydrophenol, hydrophenol, hydroxycyclohexane, hexalin, 1-cyclohexanol, hydralin, adronal, naxol, adronol
CHEBI:18099
C1CCC(CC1)O
C6H12O
HPXRVTGHNJAIIH-UHFFFAOYSA-N
7966
cyclohexanol
Specificatie
Cyclohexanol
23.0°C
0.9600g/mL
67°C
98%
C6H11OH
06,5
0.96
Solubility in water: 3.6g/100mL (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol, ethyle acetate and, aromatic hydrocarbons
C1CCC(CC1)O
100.16
CHEBI:18099
98%
108-93-0
Colorless
161.0°C
Authentic
C6H12O
1.4630 to 1.4670
15,2718
cyclohexyl alcohol, hexahydrophenol, hydrophenol, hydroxycyclohexane, hexalin, 1-cyclohexanol, hydralin, adronal, naxol, adronol
HPXRVTGHNJAIIH-UHFFFAOYSA-N
cyclohexanol
7966
100.16
Liquid After Melting
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Causes skin irritation.
Harmful if swallowed.
May cause respiratory irritation.
Harmful if inhaled.
Harmful to aquatic life with long lasting effects.
GHS P Statement
IF SWALLOWED: rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Wear protec
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 203-630-6
Productidentificatie
  • Cyclohexanol
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 3 voor chronische toxiciteit
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
  • H412-Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  • H332-Schadelijk bij inademing.
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.