Learn More
Cyclohexane, extra pure, Thermo Scientific Chemicals
70.15 - 338.69
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 110-82-7 |
---|---|
Moleculaire formule | C6H12 |
Molecular Weight (g/mol) | 84.16 |
MDL-nummer | MFCD00003814 |
InChI Key | XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | hexamethylene, hexahydrobenzene, hexanaphthene, cyclohexan, cykloheksan, cicloesano, cyclohexaan, benzene, hexahydro, benzenehexahydride, polycyclohexane |
PubChem CID | 8078 |
ChEBI | CHEBI:29005 |
IUPAC Name | cyclohexane |
SMILES | C1CCCCC1 |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10539633
|
Thermo Scientific Acros
210570010 |
1 L | Glass Bottle |
70.15
1 liter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
11316185
|
Thermo Scientific Acros
210570025 |
2.5 L | Glass Bottle |
134.67
2.50 liter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
11924431
|
Thermo Scientific Acros
210570100 |
10 L | Plastic Drum |
338.69
10 liter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
110-82-7 | |
84.16 | |
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N | |
8078 | |
cyclohexane |
C6H12 | |
MFCD00003814 | |
hexamethylene, hexahydrobenzene, hexanaphthene, cyclohexan, cykloheksan, cicloesano, cyclohexaan, benzene, hexahydro, benzenehexahydride, polycyclohexane | |
CHEBI:29005 | |
C1CCCCC1 |
Specificatie
Cyclohexane | |
110-82-7 | |
81.0°C | |
Authentic | |
1.4250 to 1.4270 | |
0.005% max. | |
C6H12 | |
MFCD00003814 | |
0.01% max. | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol (57 g/100 mL at 20°C), ethanol, , diethyl ether, acetone, benzene, ccl4. | |
C1CCCCC1 | |
84.16 | |
CHEBI:29005 | |
99.5% |
6.5°C | |
0.7700g/mL | |
−18°C | |
Liquid | |
99.5% | |
0.77 | |
C6H12 | |
0.94 mPa.s (20°C) | |
hexamethylene, hexahydrobenzene, hexanaphthene, cyclohexan, cykloheksan, cicloesano, cyclohexaan, benzene, hexahydro, benzenehexahydride, polycyclohexane | |
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N | |
cyclohexane | |
8078 | |
84.15 | |
Extra Pure |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
May be fatal if swallowed and enters airways. May cause drowsiness or dizziness. Causes skin irritation. Very toxic to aquatic life with long lasting effects. Highly flammable liquid and vapor.
GHS P Statement
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician. Do NOT induce vomiting. IF ON SKIN: Gently wash with plenty of soap and water. IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Danger
- Cyclohexane
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Ontvlambare vloeistof Categorie 2
- Aspiratietoxiciteit categorie 1
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
- ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
- AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 1 voor chronische toxiciteit
Gevarenaanduiding
- H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
- H304-Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
- H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
- P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P310-NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
- P331-GEEN braken opwekken.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.