Learn More
Cytiva Cy™3B Mono-reactive Maleimide Fluorescent Dyes
Combines exceptional photostability with bright and intense signals. Cytiva Cy3B Maleimides Mono-Reactive CyDye is a more selective method of antibody labeling that reduces the possibility of the label interfering with subsequent antibody-antigen reactions.
Merk: Cytiva PA63131
Beschrijving
CyDye™ fluors are versatile fluorophores designed for a broad range of applications. CyDye™ fluors produce high sensitivity and highly reproducible performance at a biologically suitable pH range of 3 to 10.
Cy™3B Maleimides is a more selective method of antibody labeling that reduces the possibility of the label interfering with subsequent antibody-antigen reactions.
- The use of multicolor CyDye™ flours enables multiplexing without crosstalk for high accuracy
- CyDye™ flours readily dissolve in aqueous buffers, which eliminates the need of organic solvents
- High purity and thorough QC testing generate high levels of chromophore and reactive dye content
- Narrow excitation and emission bands result in discrete signals from each fluor
Specificatie
100% Cy3B (maleimide) | |
1 mg | |
796 | |
Cy3B | |
570 |
Solid | |
Cy3B Maleimide | |
Soluble in cold and hot water | |
Red | |
559 |
Veiligheid en behandeling
- Gevaar||
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 3
- Sensibilisering van de huid Categorie 1
- Sensibilisatie van de luchtwegen Categorie 1
Gevarenaanduiding
- H301-Giftig bij inslikken.
- H334-Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
- H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P284-¢Bij ontoereikende ventilatie! adembescherming dragen.
- P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
- P342+P311-Bij ademhalingssymptomen: Een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
- P301+P310-NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
- P405-Achter slot bewaren.
- P501b-Inhoud/verpakking afvoeren naar verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.