Learn More
Hamilton™ CTC LEAP PAL COMBI-xt HDHT Headspace Syringes
Operate leak-free thanks to a dynamic seal created by a spring-in-plunger design. Hamilton™ CTC LEAP PAL COMBI HDHT Headspace Syringes feature the high dynamic HD plunger which compensates for different expansion coefficients, creating a better seal over a larger range of temperatures.
255.00 - 362.00
Specificatie
Autoclaveerbaar Not Autoclavable
Lengte (Engels) 2 in.
Lengte (metrisch) 50.8 mm
Producttype Gastight, Headspace Syringe
Max. druk 29 psig (2 bar)
Meer specificaties weergeven
Producten 6
Produktcode Merk Volume (metrisch) Naaldmeter Model Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Volume (metrisch) Naaldmeter Model Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15336209
Bekijk documenten
Hamilton™
209681
1 mL 23 G 1001 GF
264.00
1 stuk
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15376209
Bekijk documenten
Hamilton™
209682
1 mL 26 G 1001 GF
255.00
1 stuk
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15346209
Bekijk documenten
Hamilton™
209683
2.5 mL 23 G 1002 GF
273.00
1 stuk
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15386209
Bekijk documenten
Hamilton™
209684
2.5 mL 26 G 1002 GF
268.00
1 stuk
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15356209
Bekijk documenten
Hamilton™
209685
5 mL 23 G 1005 GF
268.00
1 stuk
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15396209
Bekijk documenten
Hamilton™
209686
5 mL 26 G 1005 GF
362.00
1 stuk
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
  • Performs over a large temperature range up to 200°C
  • Needle attachment is chemically inert, eliminating detached needles due to contact with organic, and chlorinated solvents
  • Needle attachment minimizes ghost peaks for wider range of sample components to be analyzed
  • Spring-in-plunger design creates dynamic seal between plunger tip and inside of the glass barrel for leak-free operation
  • Available in volumes ranging from 1 to 5mL
Specificatie
Specificatie
Not Autoclavable
50.8 mm
29 psig (2 bar)
200°C
20°C
5
Glue-Free
2 in.
Gastight, Headspace Syringe
392°F
68°F
1/Pk.
CTC LEAP CombiPAL Autosampler