Learn More
Heathrow Scientific™ Cryogenic Vial Boxes
GREENER_CHOICE
Select the size of the box required and match the partition to your tube requirements. Heathrow Scientific™ Cryogenic Vial Boxes are constructed from cardboard with vent holes to allow air circulation.
47.20 - 3210.00
Specificatie
Materiaal Cardboard
Vorm Square
Type Cryo Box
Registraties 1.5 to 2 mL Tubes
Inclusief Lid
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Kleur Hoogte (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Kleur Hoogte (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11394015
GREENER_CHOICE
Bekijk documenten
Heathrow Scientific™
HS2860B
White 7.5 cm
47.20
12 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
12305043
GREENER_CHOICE
Bekijk documenten
Heathrow Scientific™
HS2860C
Assorted (Blue, Red, Yellow) 5 cm
3210.00
12 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
11374015
GREENER_CHOICE
Bekijk documenten
Heathrow Scientific™
HS2860A
White 5 cm
47.20
Edge
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Store in LN2, or in mechanical freezers
  • Colors allow for easy identification and sorting purposes
  • Bottom vent holes to allow quicker circulation and removal of cold air, vapor or LN2
  • All box footprints are 133 x 133mm, select from two different heights
  • Partitions must be ordered separately
Specificatie
Specificatie
Cardboard
Cryo Box
Lid
5.2 in.
5.2 in.
Square
1.5 to 2 mL Tubes
12/Pk.
13.3 cm
13.3 cm