Learn More
Corning™ Costar™-opslagflessen voor eenmalig gebruik
Gemaakt van helder polystyreen voor sterkte en optimaal zicht. Corning™ Costar™-opslagflessen voor eenmalig gebruik zijn de ideale oplossing voor het opslaan van media, buffers en andere waterige oplossingen
79.98 - 120.06
Specificatie
Kleur | Transparant |
---|---|
Materiaal | Polystyreen |
Aantal per verpakking | 1/Pk. |
Steriliteit | Sterile |
Kleur van sluiting | Rood |
Produktcode | Merk | Inhoud (metrisch) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Inhoud (metrisch) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
10052491
![]() ![]() |
Corning™
8388 |
125 ml |
105.04
|
![]() |
|||||
10539082
![]() ![]() |
Corning™
8390 |
250 ml |
90.71
|
![]() |
|||||
10179200
![]() ![]() |
Corning™
8393 |
500 ml |
79.98
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
10177500
![]() ![]() |
Corning™
8396 |
1000 ml |
120.06
|
|
|||||
Beschrijving
- Flessen van polystyreen van medische kwaliteit
- Afdichtdop van 45 mm van polyethyleen biedt een luchtdichte afdichting en helpt het risico op verontreiniging te minimaliseren
- Steriel
- Gecertificeerd niet-pyrogeen
- Afzonderlijk verpakt met fenoldop
Specificatie
Transparant | |
1/Pk. | |
Rood | |
Cylindrical | |
45 mm |
Polystyreen | |
Sterile | |
45 | |
HDPE | |
Plug Seal |