Learn More
Corning™ Costar™ 96-Well, Cell Culture-Treated, Flat-Bottom Microplate
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Color: Clear; Sterility: Sterile; Lid: With Lid
195.00 - 386.00
Specificatie
Indeling Standard
Deksel Ja
Cultuuroppervlak 0.32 cm2
Array 8 x 12
Kleur Transparant
Meer specificaties weergeven
Producten 5
Produktcode Merk Kleur Aantal per verpakking Aantal per doos Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Kleur Aantal per verpakking Aantal per doos Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10695951
GREENER_CHOICE
Bekijk documenten
Corning™
3596
Transparant 1/Pk. 50/Cs.
195.00
Pack of 50
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Edge
Toevoegen aan winkelmandje
10564581
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Bekijk documenten
Corning™
3997
Transparant 10, bulkverpakking 50 (5 verpakkingen)
201.00
Pack of 50
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Edge
Toevoegen aan winkelmandje
10792552
GREENER_CHOICE
Bekijk documenten
Corning™
3599
Transparant 1/Pk. 100/Cs.
386.00
Pack of 100
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Edge
Toevoegen aan winkelmandje
10412741
GREENER_CHOICE
Bekijk documenten
Corning™
3598
Transparant 5/Pk. 100/Cs.
380.64
Pack of 100
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Edge
Toevoegen aan winkelmandje
10327461
GREENER_CHOICE
Bekijk documenten
Corning™
3628
Transparant 20/Pk. 100/Cs.
320.00
Pack of 100
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Edge
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Cell culture microplates are sterile and nonpyrogenic.
  • Lids available where indicated
Cat. nos. 3798 and 3898 processed to improve hydrophilicity for hemagglutination and similar assays.
Cat. Nos. 3585 and 3595 have special low evaporation lids.
Cat. No. 3841 is aseptically manufactured.
Specificatie
Specificatie
Standard
0.32 cm2
Transparant
96
Cell Culture
Ja
8 x 12
Polystyreen
Sterile
Flat Bottom (F-well)