Learn More
Corning™ Pipetpunten universele maat: In rek
GREENER_CHOICE
Designed to assure a reliable fit with major brand pipetters
75.81 - 81.40
Specificatie
Steriliteit Niet-steriel
Indeling Rack
Soort punt Universele maat
Verpakking Rack
Voor gebruik met (apparatuur) Universal Fit
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Volume (metrisch) Kleur Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Volume (metrisch) Kleur Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10651462
GREENER_CHOICE
Bekijk documenten
Corning™
4865
1 tot 200 μl Geel
75.81
960 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
10641462
GREENER_CHOICE
Bekijk documenten
Corning™
4863
1 to 200 μL Natural
75.81
960 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
10197001
GREENER_CHOICE
Bekijk documenten
Corning™
4867
100 tot 1000 μL Blauw
81.40
1000 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Designed to assure a reliable fit with major brand pipetters
  • Afgeschuinde opening zorgt voor een nauwkeurige vloeistofafgifte
  • 1–200 μl punten hebben maatstrepen op 10, 50 en 100 μl
  • 100–1000 μl punten hebben maatstrepen op 250, 500 en 1000 μl
  • Keuze uit steriel of niet-steriel
  • Punten in rek zijn gecertificeerd vrij van RNase/DNase en niet-pyrogeen
Specificatie
Specificatie
Niet-steriel
Universele maat
Universal Fit
Polypropyleen
Rack
Rack
Ja