Learn More
Corning™ Herbruikbare maatcilinders met één metrische schaal
Doorzichtig polypropyleen met reliëfschaalverdeling op primaire schaalpunten
Merk:  Corning™ 3022P-10
155.81 EUR valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 11347861
  • 156.90 / Pack of 12
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Translucent polypropylene graduated cylinders are manufactured with raised graduations at the ­primary scale points. Cylinders have a hexagonal base and are calibrated 'To Contain'. Tolerances according to ISO 6706. Exposure to temperatures above 60°C may affect accuracy.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specificatie
Specificatie
PP (polypropyleen)
ISO 6706
12/Cs.
Nee
Single, 0.2 ml
Ja
0.2 mL
Non-sterile
5.7 inch
Graduated Cylinder
±0.2 mL
1/Pk.
Bevatten
0.55 inch
1.4 cm
125°C
Round
Zeshoekig
145 mm