Learn More
Corning™ Herbruikbare maatcilinders met één metrische schaal
Doorzichtig polypropyleen met reliëfschaalverdeling op primaire schaalpunten
Merk:  Corning™ 3022P-2L
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 11307871
  • 214.24 / Pack of 3
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Translucent polypropylene graduated cylinders are manufactured with raised graduations at the ­primary scale points. Cylinders have a hexagonal base and are calibrated 'To Contain'. Tolerances according to ISO 6706. Exposure to temperatures above 60°C may affect accuracy.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specificatie
Specificatie
2000 ml
±20 mL
1/Pk.
Bevatten
3.3 inch
8.4 cm
125°C
Round
Zeshoekig
482 mm
PP (polypropyleen)
ISO 6706
3/Cs.
Nee
Single, 20 ml
Ja
20 mL
Non-sterile
18.97 inch
Graduated Cylinder