Learn More
Corning™ Reusable PFA Low-Form Beakers
Translucent PFE with raised graduation scale
449.68 - 1181.43
Specificatie
Kleur | Translucent |
---|---|
Materiaal | PFA |
Voor gebruik met (toepassing) | For High Temperature and Chemical Resistance |
Temperatuur (Engels) max. bedrijfs- | 68°F |
Temperatuur (metrisch) max. bedrijfs- | 20°C |
Produktcode | Merk | Inhoud (metrisch) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Inhoud (metrisch) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11347851
|
Corning™
1003P-50 |
50 mL |
479.66
12 stuks |
|
|||||
11307851
|
Corning™
1003P-100 |
100 mL |
563.51
12 stuks |
|
|||||
11337851
|
Corning™
1003P-250 |
250 mL |
449.68
6 stuks |
|
|||||
11357851
|
Corning™
1003P-500 |
500 mL |
671.40
|
|
|||||
11317851
|
Corning™
1003P-1L |
1 L |
1181.43
6 stuks |
|
|||||
Beschrijving
These beakers are translucent with a raised graduation scale. They feature high temperature and chemical resistance.
Specificatie
Translucent | |
For High Temperature and Chemical Resistance | |
20°C | |
Autoclavable | |
Yes | |
Raised Scale |
PFA | |
68°F | |
Beaker | |
Reusable | |
DIN, ASTM Class A and B | |
Griffin |