Learn More
Corning™ Microvolume Pipet Tips, Nonsterile
GREENER_CHOICE
Provide accurate, reliable performance in the stated volume range
94.39 - 496.00
Specificatie
Steriliteit Non-sterile
Kleur Natural
Reinigingsclaims DNase, RNase, and Pyrogen free
Soort punt Microvolume, Round
Materiaal Polypropylene
Meer specificaties weergeven
Producten 4
Produktcode Merk Volume (metrisch) Indeling Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Volume (metrisch) Indeling Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10479131
Bekijk documenten
Corning™
4834
0.5 to 10 μL Rack
97.93
960 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
10746482
GREENER_CHOICE
Bekijk documenten
Corning™
4840
0.2 to 10 μL Bulk
496.00
10000 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
10387171
Bekijk documenten
Corning™
4901
0.5 to 10 μL Bulk
442.09
Toevoegen aan winkelmandje
10431822
GREENER_CHOICE
Bekijk documenten
Corning™
4826
0.1 to 10 μL Rack
94.39
960 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Microvolume tips provide accurate, reliable performance in the 0.1 μL to 10 μL range for major brand ultra-micropipettors.
  • RNase-/DNase-free.
  • Nonpyrogenic.
Specificatie
Specificatie
Non-sterile
DNase, RNase, and Pyrogen free
Polypropylene
Natural
Microvolume, Round