Learn More
Corning™ LSE™ Digital Dry Bath Accessory, Single Blocks
Choice of configurations for use with LSE Digital Dry Bath Heater
Merk:  Corning™ 480117
125.35 EUR valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 11373815
  • 126.23 / Each
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Roestvrij staal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specificatie
Specificatie
2 ml
Roestvrij staal
Block
LSE droogbadwarmer
24
2 mL