Learn More
Corning™ Easy Grip Polystyrene Storage Bottles with Dip Tube
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Sterile, graduated disposable bottles
821.00 - 2000.00
Specificatie
Materiaal Polystyrene
Aantal per verpakking 1/Pk.
Steriliteit Sterile
Kleur van sluiting Orange
Voor eenmalig gebruik Single-use
Meer specificaties weergeven
Producten 8
Produktcode Merk Inhoud (metrisch) Inclusief Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Inhoud (metrisch) Inclusief Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
17790688
BIOPHARMA
Bekijk documenten
Corning™
11651
150 mL Male MPC Tubing Connection
1850.00
8 stuks
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
15333068
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Bekijk documenten
Corning™
11650
150 mL Male Luer Lock Tubing Connection
2000.00
Pack of 8
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
15343078
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Bekijk documenten
Corning™
11655
250 mL Male Luer Lock Tubing Connection
1500.00
Pack of 6
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
15792156
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Bekijk documenten
Corning™
11656
250 mL Male MPC Tubing Connection
1395.00
Pack of 6
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
17700698
BIOPHARMA
Bekijk documenten
Corning™
11666
500 mL Male MPC Tubing Connection
902.00
4 stuks
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
15303088
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Bekijk documenten
Corning™
11665
500 mL Male Luer Lock Tubing Connection
821.00
Pack of 4
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
15625649
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Bekijk documenten
Corning™
11681
1 L Male MPC Tubing Connection
902.00
Pack of 4
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
15313138
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Bekijk documenten
Corning™
11680
1 L Male Luer Lock Tubing Connection
957.00
Pack of 4
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Corning polystyrene Storage Bottles are now available as closed system solutions. They are sterile and arrive individually double-bagged and preassembled. The preassembled transfer caps have two ports. One port ends in a 0.2 μm filter, and the other port is chemically resistant, heat sealable flexible tubing, ending in a Male Luer Lock. The dip tube reaches all the way to the bottom of the flask for easy aseptic transfer of your liquid handling processes.
  • Made from optically clear polystyrene
  • Sterilized to SAL 10−6
Specificatie
Specificatie
Polystyrene
Sterile
Single-use
Media Storage Bottle
45 mm
1/Pk.
Orange
Yes
HDPE