Learn More
Corning™ Rolflessen voor eenmalig gebruik
Gemaakt van optisch helder, zuiver polystyreen voor uitstekend zicht; behandeld voor weefselkweek voor optimale celhechting. Corning™-rolflessen voor eenmalig gebruik zorgen voor de initiële opschaling van hechtende cellen door de cellen intermitterend bloot te stellen aan lucht en media.
Merk: Corning™ 431321
Beschrijving
- Bottles are manufactured from virgin polystyrene, caps from high density polyethylene
- Both resins meet the USP Class VI requirements for plastic containers and closures
- Treated for optimal cell attachment
- One piece seamless construction with printed graduations
- Printed lot numbers to aid in product traceability
- Sterilized by gamma radiation and nonpyrogenic
Informatie over bestelling
De afmeting van 490 cm2 beschikt niet over een schaalverdeling en wordt geleverd met een afdichtdop; grotere flessen beschikken over een zwart gedrukte schaalverdeling en Easy-Grip doppen.
Certificeringen
Gecertificeerd niet-pyrogeen voor consistente prestaties.
Specificatie
74.39 oz., 2200mL | |
74.39 oz. | |
1.77 in. | |
Polystyrene | |
Sterile | |
Orange | |
Yes | |
271 mm | |
HDPE | |
117 mm |
2200 mL | |
4.6 in. | |
45 mm | |
22/pk. | |
850 cm2 | |
Tissue culture treated | |
Wide | |
10.66 in. | |
48 mm | |
Easy Grip |
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.