Learn More
Corning™ DeckWorks™-herlaadsystemen met standaardpunten
Verpakt in transparante trays voor eenvoudige puntidentificatie. Corning™ Deckworks™-herlaadsystemen met standaardpunten zorgen voor handig en economisch herladen van duurzame rekken met scharnierdeksel
54.16 - 210.88
Specificatie
Steriliteit Niet-steriel
Autoclaveerbaar Ja
Soort punt Standaard
Verpakking Reload system
Graduated Ja
Meer specificaties weergeven
Producten 8
Produktcode Merk Volume (metrisch) Kleur Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Volume (metrisch) Kleur Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11991841
Bekijk documenten
Corning™
4125
0.1 tot 10 μl Natuurlijk
54.20
Edge
Toevoegen aan winkelmandje
12939567
Bekijk documenten
Corning™
4125
0.1 tot 10 μl Natuurlijk This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
12949567
Bekijk documenten
Corning™
4126
1 tot 200 μl Natuurlijk This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
11901851
Bekijk documenten
Corning™
4126
1 tot 200 μl Natuurlijk
54.16
Toevoegen aan winkelmandje
11911851
Bekijk documenten
Corning™
4127
1 tot 200 μl Geel
54.16
Toevoegen aan winkelmandje
11921851
Bekijk documenten
Corning™
4128
1 to 300 μL Natural
54.16
960 stuks
11343655
Bekijk documenten
Corning™
4129
100 tot 1000 μL Natuurlijk This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
11931851
Bekijk documenten
Corning™
4129
100 tot 1000 μL Natuurlijk
55.83
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Verkrijgbaar in de maten 10 μl, 200 μl, 300 μl en 1,000 μl
  • Geen hulpmiddelen voor overdracht nodig, ruimtebesparend en minder verpakkingsafval
  • Pipetpunten zijn gemaakt van onbehandelde harsen van medische kwaliteit
  • Platforms voor herladen and rekvoeten zijn gemaakt van gerecycled polypropyleen
  • Niet-steriele platforms en rekken zijn geschikt voor de stoomautoclaaf
Specificatie
Specificatie
Niet-steriel
Standaard
Ja
Polypropyleen
Ja
Reload system
DeckWorks