Learn More
Corning™ Basal Cell Culture Liquid Media - Alpha Modification of Eagle's Medium 1X (AMEM)
Met Earle's zouten, ribonucleosiden, deoxyribonucleosiden en L-glutamine.
237.59
Specificatie
Producttype | Alpha MEM/EBSS |
---|---|
Aantal | 6 x 500 mL |
pH | 7 tot 7.4 |
Content And Storage | 2 °C tot 8 °C |
Produktcode | Merk | dimWithoutAdditives | Met additieven | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | dimWithoutAdditives | Met additieven | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
15363531
![]() |
Corning™
10-022-CV |
Earle's Balanced Salt Solution (EBSS), Glutamine, Deoxyribonucleosides, Ribonucleosides |
237.59
6 stuks |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschrijving
- Vorm: Vloeistof
Specificatie
Alpha MEM/EBSS | |
6 x 500 mL | |
7 tot 7.4 | |
2 °C tot 8 °C |