Learn More
Corning™ Rechthoekige BioCoat™-celcultuurkolf, gekantelde hals, met ventilatiedop, collageen I
Voorgecoat met collageen I voor betere celhechting en proliferatie van getransfecteerde zoogdiercellen, primaire cellen en stamcellen. Rechthoekige Corning™ BioCoat™-celcultuurkolf met gekantelde hals, ventilatiedop en collageen I biedt zeer consistente en biologisch functionele voorgecoate oppervlakken voor nauwgezette nabootsing van in-vivo-omgevingen voor celcultuurtoepassingen.
Merk: Corning™ 356484
520.88 EUR valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Waarschuwingen:
In oktober 2012 heeft Corning de meerderheid van de onderneming Becton Dickinson Discovery Labware overgenomen. In 2015 zal de integratie van het Biologics-gedeelte van de Discovery Labware-merken (waaronder Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ en PureCoat™) in de groeiende familie van Corning Life Sciences-merken zijn voltooid. Er zullen wijzigingen zijn in het artwork van hun producten en verpakkingen, maar de producten zelf en de catalogusnummers blijven hetzelfde.
Beschrijving
Collagen I, found in most tissues and organs, is most plentiful in dermis, tendon, and bone. It is an integral part of the framework that holds cells and tissues together and has been recognized as a useful matrix for improving cell culture. in vitro use of collagen can exert effects on the adherence, morphology, growth, migration, and differentiation of a variety of cell types.
Applications include:
- Promotion of cell attachment and spreading
- Rapid expansion of cell populations
- Serum-free or reduced serum culture
- Cell adhesion assays
- Improving survival of primary cells in culture
Source
Quality Control
- Tested for ability to promote attachment and spreading of HT-1080 human fibrosarcoma cells
- Tested and found negative for bacteria and fungi
- Collagen I purity >90% by SDS-PAGE
Storage
Specificatie
Yes | |
Fenolisch | |
Voor adhesie, groei en differentiatie van neuronale en getransfecteerde cellijnen | |
50/Cs. | |
Rectangular | |
Sterile | |
Vented |
2.36 oz. | |
70 ml | |
Canted | |
10/Pk. | |
Collageen I | |
Rectangular | |
25 cm2 |