Learn More
CoraLite™ Plus 488-conjugated ERAB Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
129.84 - 351.27
Specificatie
Antigeen ERAB
Kloon 1G5E5
Concentratie 1000 μg/mL
Toepassingen Not Available
Classificatie Monoclonal
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
30236866
Bekijk documenten
Proteintech
CL488-60069-100UL
100 μL
351.27
100µL
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
30235870
Bekijk documenten
Proteintech
CL488-60069-20UL
20 μL
129.84
20µL
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Beschrijving
Beschrijving
CoraLite™ Plus 488-conjugated ERAB Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech shows reactivity in Human, Mouse samples.
Specificatie
Specificatie
ERAB
1000 μg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
3028
Recombinant Protein
Primary
Store at -20°C. Avoid exposure to light. Stable for one year after shipment.
1G5E5
Not Available
CoraLite Plus 488
Mouse
Human, Mouse
17b-HSD10; ABAD; CAMR; DUPXp11.22; ERAB; HADH2; HCD2; MHBD; MRPP2; MRX17; MRX31; MRXS10; SCHAD; SDR5C1
IgG1
Protein G purification
Conjugated Antibody