Learn More
Copper powder, -625 mesh, APS 2-3.50 micron, 99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
41.81 - 285.42
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7440-50-8
Moleculaire formule Cu
Molecular Weight (g/mol) 63.55
MDL-nummer MFCD00010965
InChI Key RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Synoniem cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
IUPAC Name copper
SMILES [Cu]
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11366597
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
000622.09
10 g
41.81
10 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11376597
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
000622.18
50 g
156.78
50 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11386597
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
000622.30
250 g
285.42
250 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7440-50-8
63.55
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
23978
copper
Cu
MFCD00010965
cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
CHEBI:30052
[Cu]
Specificatie
Copper
Copper colored powder
99% (Metals basis)
MFCD00010965
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
copper
23978
-625 Mesh
0 hPa
7440-50-8
8.94g/cm3
Cu
cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
[Cu]
63.55
CHEBI:30052
Odorless
Powder
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
P210-P240-P241-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H228-H315-H319-H335-H500
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 4.1; Packaging Group: III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-159-6
missing translation for 'rtecsNumber' : GL5325000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
Productidentificatie
  • Copper powder
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Ontvlambare vaste stof Categorie 2
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
  • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 2 voor chronische toxiciteit
Gevarenaanduiding
  • H228-Ontvlambare vaste stof.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
  • H411-Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
  • P273-Voorkom lozing in het milieu.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P405-Achter slot bewaren.
  • P501-Inhoud/verpakking afvoeren naar .