Learn More
Copper(II) chloride dihydrate, ACS, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
38.79 - 387.93
Chemische identificatiekenmerken
CAS 10125-13-0
Moleculaire formule Cl2CuH4O2
Molecular Weight (g/mol) 170.48
MDL-nummer MFCD00149674
InChI Key MPTQRFCYZCXJFQ-UHFFFAOYSA-L
Synoniem coppertrace, copper ii chloride dihydrate, copper chloride dihydrate, caswell no. 235a, copper 2+ chloride dihydrate, cupric chloride usp, copper chloride cucl2 , dihydrate, epa pesticide chemical code 023701
PubChem CID 61482
ChEBI CHEBI:86318
IUPAC Name copper(2+) dihydrate dichloride
SMILES O.O.[Cl-].[Cl-].[Cu++]
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11311819
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
012458.22
100 g
38.79
100 gram
11321819
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
012458.36
500 g
113.57
500 gram
11301819
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
012458.A3
2 kg
387.93
2 kg
Beschrijving
Beschrijving
Polystyrene, atactic is used as plastics, include protective packaging, containers, lids, bottles, trays, tumblers, and disposable cutlery.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
10125-13-0
170.48
MPTQRFCYZCXJFQ-UHFFFAOYSA-L
61482
copper(2+) dihydrate dichloride
Cl2CuH4O2
MFCD00149674
coppertrace, copper ii chloride dihydrate, copper chloride dihydrate, caswell no. 235a, copper 2+ chloride dihydrate, cupric chloride usp, copper chloride cucl2 , dihydrate, epa pesticide chemical code 023701
CHEBI:86318
O.O.[Cl-].[Cl-].[Cu++]
Specificatie
Copper(II) chloride dihydrate
10125-13-0
>99%
MFCD00149674
Soluble in water,methanol and ethanol.
O.O.[Cl-].[Cl-].[Cu++]
170.48
CHEBI:86318
ACS Reagent
2.51 g/mL
100°C (decomposition)
Granules
Cl2CuH4O2
coppertrace, copper ii chloride dihydrate, copper chloride dihydrate, caswell no. 235a, copper 2+ chloride dihydrate, cupric chloride usp, copper chloride cucl2 , dihydrate, epa pesticide chemical code 023701
MPTQRFCYZCXJFQ-UHFFFAOYSA-L
copper(2+) dihydrate dichloride
61482
170.48 (134.45Anhydrous)
Air sensitive; Hygroscopic
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
P264b-P270-P280-P301+P312-P302+P352-P305+P351+P338-P310-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H312-H315-H318
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 8; Packaging Group: III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-210-2
missing translation for 'rtecsNumber' : GL7030000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
Productidentificatie
  • Copper(II) chloride dihydrate
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 2 voor chronische toxiciteit
  • ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
Gevarenaanduiding
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
  • H312-Schadelijk bij contact met de huid.
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • H400-Zeer giftig voor in het water levende organismen.
  • H411-Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
  • P332+P313-Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: Copper(2+) chloridedihydrate