Learn More
Copper(II) carbonate basic, Honeywell™
Purum p.a.,≥95% (RT)
65.81 - 307.39
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 12069-69-1 |
---|---|
MDL-nummer | MFCD00010976 |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
15626020
|
Honeywell Research Chemicals
61167-250G |
250 g |
65.81
250 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
15616020
|
Honeywell Research Chemicals
61167-1KG |
1 kg |
307.39
1 kg |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Beschrijving
- Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Chemische identificatiekenmerken
12069-69-1 | |
MFCD00010976 |
Specificatie
Copper(II) carbonate basic | |
CuCO3 · Cu(OH)2 | |
NONH for all modes of transport | |
≥95% (RT) |
12069-69-1 | |
MFCD00010976 | |
221.12g/mol |
Veiligheid en behandeling
P261-P305 + P351 + P338
missing translation for 'rtecsNumber' : GL6910000
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
Aanvullende informatie
- Copper(II) carbonate basic
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 4
- AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 1 voor chronische toxiciteit
- ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
Gevarenaanduiding
- H302-Schadelijk bij inslikken.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H332-Schadelijk bij inademing.
- H400-Zeer giftig voor in het water levende organismen.
- H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
- P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P284-¢Bij ontoereikende ventilatie! adembescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: Copper(II) carbonate