Learn More
Velp Scientifica™ Connection Kit
Velp Scientifica™ Connection Kit designed for use with UDK 149 Automatic Kjeldahl Distillation Unit.
78.45 - 125.00
Produktcode | Merk | Voor gebruik met (apparatuur) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Voor gebruik met (apparatuur) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
15339594
|
Velp Scientifica™
A00000214 |
Mettler Titrator T50, T70, T90, G20 (RS232) |
125.00
1 stuk |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11726533
|
Velp Scientifica™
A00000211 |
Schott Titrator (RS232) |
78.45
1 stuk |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschrijving
- Connection kit for distillation unit
Specificatie
Connection Kit | |
1Each |