Learn More
Thermo Scientific™ Compacte digitale schudder voor microtiterplaten
Harness the efficiency of our microplate shaker, which is capable of shaking up to four microplates in one run.
996.40
Specificatie
Baan | 3 mm (0.12 inch) |
---|---|
Max. belasting (metrisch) | 4 kg |
Nauwkeurigheid snelheidsregeling | ± 15 rpm bij 500 rpm |
Snelheidsbereik | 150 tot 1200 rpm |
Elektrische vereisten | 100 tot 240 V 50/60 Hz |
Produktcode | Merk | Type plug | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Type plug | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
15258844
|
Thermo Scientific™
88880024 |
Snoerset met verschillende stekkers | N/A | N/A | N/A | ||||
Beschrijving
Harness the efficiency of our Thermo Scientific™ Compact Digital Microplate Shaker, capable of shaking up to four microplates in one run.
Compact design ideal for placing in incubators (non-CO2), chambers and refrigerators (up to 60°C).- Digital display offers easy viewing
- Timer Range: Continuous or 1 min. to 99 hr., 59 min.
- Automatic Overload Shutdown: 4.4kg (9.7lb.)
Specificatie
3 mm (0.12 inch) | |
± 15 rpm bij 500 rpm | |
100 tot 240 V 50/60 Hz | |
4°C to 60°C | |
8.8 lb. | |
13 in. | |
329 mm | |
5 in., 127 mm | |
127 mm | |
249 mm | |
7.7 kg | |
1 min tot 99 uur 59 min./doorlopend |
4 kg | |
150 tot 1200 rpm | |
100 tot 240 V | |
Shaker | |
50 / 60 Hz | |
7.3 in. | |
185 mm | |
5 in. | |
9.8 in. | |
17 lb. | |
Digitaal | |
2 jaar |
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.