Learn More
Colchicine, 95% (dry wt.), Thermo Scientific Chemicals
84.22 - 1306.50
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 64-86-8 |
---|---|
Moleculaire formule | C22H25NO6 |
Molecular Weight (g/mol) | 399.44 |
MDL-nummer | MFCD00078484,MFCD00078484 |
InChI Key | IAKHMKGGTNLKSZ-INIZCTEOSA-N |
Synoniem | colchicine, colchicina, colchicin, condylon, colchicinum, colchisol, colsaloid, colcin, colchineos, 7alphah-colchicine |
PubChem CID | 45038708 |
SMILES | COC1=C(OC)C(OC)=C2C(CC[C@H](NC(C)=O)C3=CC(=O)C(OC)=CC=C23)=C1 |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11481920
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13240.03 |
1 g |
84.22
1 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11491920
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13240.06 |
5 g |
339.69
5 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11401930
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13240.14 |
25 g |
1306.50
25 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschrijving
Colchicine is used as an anti-inflammatory agent for long-term treatment of behcet's Disease. It is used for constipation-predominant irritable bowel syndrome in women, and for treatment of severe or persistent aphthous stomatitis (canker sores).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
SolubilitySoluble in water and alcohol. Sparingly soluble in ether.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents and mineral acids.
Chemische identificatiekenmerken
64-86-8 | |
399.44 | |
IAKHMKGGTNLKSZ-INIZCTEOSA-N | |
45038708 |
C22H25NO6 | |
MFCD00078484,MFCD00078484 | |
colchicine, colchicina, colchicin, condylon, colchicinum, colchisol, colsaloid, colcin, colchineos, 7alphah-colchicine | |
COC1=C(OC)C(OC)=C2C(CC[C@H](NC(C)=O)C3=CC(=O)C(OC)=CC=C23)=C1 |
Specificatie
Colchicine | |
∼150°C (decomposition) | |
C22H25NO6 | |
UN1544 | |
Light sensitive | |
colchicine, colchicina, colchicin, condylon, colchicinum, colchisol, colsaloid, colcin, colchineos, 7alphah-colchicine | |
IAKHMKGGTNLKSZ-INIZCTEOSA-N | |
2,2,2-trideuterio-N-[(7S)-1,2,3-trimethoxy-9-oxo-10-(trideuteriomethoxy)-6,7-dihydro-5H-benzo[a]heptalen-7-yl]acetamide | |
45038708 | |
95% |
64-86-8 | |
(dry wt.) | |
MFCD00078484,MFCD00078484 | |
2228813 | |
14,2471 | |
Soluble in water and alcohol. Sparingly soluble in ether. | |
COC1=C(OC)C(OC)=C2C(CC[C@H](NC(C)=O)C3=CC(=O)C(OC)=CC=C23)=C1 | |
399.44 | |
399.44 |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H300-H340
Fatal if swallowed.
May cause genetic defects.
P201-P202-P264b-P270-P281-P301+P310-P308+P313-P330-P501c
H300-H340
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: I; Proper Shipping Name: ALKALOIDS, SOLID, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 200-598-5
missing translation for 'rtecsNumber' : GH0700000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
- Colchicine
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 2
- Mutageniteit van geslachtscellen Categorie 1B
Gevarenaanduiding
- H300-Dodelijk bij inslikken.
- H340-Kan genetische schade veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
- P201-Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
- P301+P310-NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
- P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: Colchicine