Learn More
Cobalt rod, 5mm (0.2in) dia, 99.95% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
198.99 - 431.15
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7440-48-4
Moleculaire formule Co
Molecular Weight (g/mol) 58.93
MDL-nummer MFCD00010935
InChI Key GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Synoniem kobalt, cobalto, moncation, co1+, cobaltum, powder, cobalt, ion co1+, hydrido, atom, hydride
PubChem CID 104730
ChEBI CHEBI:27638
IUPAC Name cobalt
SMILES [Co]
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11334678
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
043032.DJ
50 mm
198.99
50 mm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11344678
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
043032.DO
150 mm
431.15
150 mm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7440-48-4
58.93
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
104730
cobalt
Co
MFCD00010935
kobalt, cobalto, moncation, co1+, cobaltum, powder, cobalt, ion co1+, hydrido, atom, hydride
CHEBI:27638
[Co]
Specificatie
Cobalt rod
7440-48-4
Co
kobalt, cobalto, moncation, co1+, cobaltum, powder, cobalt, ion co1+, hydrido, atom, hydride
[Co]
58.93
CHEBI:27638
Odorless
Rod
5mm (0.2 in.) dia.
(metals basis)
MFCD00010935
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
cobalt
104730
99.95%
≈1.75g/cm
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H334-H317
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
May cause an allergic skin reaction.
P201-P202-P261-P272-P280g-P281-P285-P302+P352-P304+P341-P308+P313-P333+P313-P342+P311-P363-P501c
H317-H334-H350
missing translation for 'einecsNumber' : 231-158-0
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures