Learn More
Cobalt(II) sulfate heptahydrate, for analysis, Thermo Scientific Chemicals
108.54 - 275.37
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 10026-24-1 |
---|---|
Moleculaire formule | CoH14O11S |
Molecular Weight (g/mol) | 281.09 |
MDL-nummer | MFCD00149658 |
InChI Key | MEYVLGVRTYSQHI-UHFFFAOYSA-L |
Synoniem | cobalt sulfate heptahydrate, cobalt 2+ sulfate heptahydrate, cobaltous sulfate heptahydrate, cobalt ii sulfate heptahydrate, cobalt monosulfate heptahydrate, dsstox_cid_340, dsstox_rid_75523, dsstox_gsid_20340, bieberite, coo4s.7h2o |
PubChem CID | 61444 |
SMILES | O.O.O.O.O.O.O.[Co++].[O-]S([O-])(=O)=O |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
15234318
|
Thermo Scientific Acros
453902500 |
250 g |
108.54
250 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
15224318
|
Thermo Scientific Acros
453900010 |
1 kg |
275.37
1 kg |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
10026-24-1 | |
281.09 | |
MEYVLGVRTYSQHI-UHFFFAOYSA-L | |
61444 |
CoH14O11S | |
MFCD00149658 | |
cobalt sulfate heptahydrate, cobalt 2+ sulfate heptahydrate, cobaltous sulfate heptahydrate, cobalt ii sulfate heptahydrate, cobalt monosulfate heptahydrate, dsstox_cid_340, dsstox_rid_75523, dsstox_gsid_20340, bieberite, coo4s.7h2o | |
O.O.O.O.O.O.O.[Co++].[O-]S([O-])(=O)=O |
Specificatie
Cobalt(II) sulfate heptahydrate | |
10026-24-1 | |
CoH14O11S | |
MFCD00149658 | |
cobalt sulfate heptahydrate, cobalt 2+ sulfate heptahydrate, cobaltous sulfate heptahydrate, cobalt ii sulfate heptahydrate, cobalt monosulfate heptahydrate, dsstox_cid_340, dsstox_rid_75523, dsstox_gsid_20340, bieberite, coo4s.7h2o | |
MEYVLGVRTYSQHI-UHFFFAOYSA-L | |
cobalt(2+);sulfate;heptahydrate | |
61444 | |
99.0 to 101.0% (Complexometry) |
98.0°C | |
4 to 6 (5% aq. soln.) | |
CoSO4·7H2O | |
15,2432 | |
Solubility in water: 362g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in methanol and ethanol | |
O.O.O.O.O.O.O.[Co++].[O-]S([O-])(=O)=O | |
281.09 | |
281.09 | |
Analytical |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
May cause an allergic skin reaction.
Very toxic to aquatic life with long lasting effects.
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
Suspected of causing genetic defects.
May
GHS P Statement
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF INHALED: If breathing is difficult,remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
If experiencing respiratory symptoms: Call a POISON CENT
GHS Signal Word: Danger
- Cobalt(II) sulfate heptahydrate
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 4
- AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 1 voor chronische toxiciteit
- ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
- Kankerverwekkendheid Categorie 1B
- Mutageniteit van geslachtscellen Categorie 2
- Giftigheid voor de voortplanting BCategorie 1A
- Sensibilisatie van de luchtwegen Categorie 1
- Sensibilisering van de huid Categorie 1
Gevarenaanduiding
- H302-Schadelijk bij inslikken.
- H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- H334-Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
- H341-Verdacht van het veroorzaken van genetische schade.
- H350i-Kan kanker veroorzaken bij inademing.
- H360F-Kan de vruchtbaarheid schaden.
- H400-Zeer giftig voor in het water levende organismen.
- H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
- P201-Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
- P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
- P273-Voorkom lozing in het milieu.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
- P342+P311-Bij ademhalingssymptomen: Een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: Cobalt(II) sulfate heptahydrate