Learn More
Cobalt(II) Sulfate, 98+%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
59.40 - 97.45
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 10026-24-1 |
---|---|
Moleculaire formule | CoH14O11S |
Molecular Weight (g/mol) | 281.09 |
MDL-nummer | MFCD00149658 |
InChI Key | MEYVLGVRTYSQHI-UHFFFAOYSA-L |
IUPAC Name | λ²-cobalt(2+) heptahydrate sulfate |
SMILES | O.O.O.O.O.O.O.[Co++].[O-]S([O-])(=O)=O |
Beschrijving
Chemische identificatiekenmerken
10026-24-1 | |
281.09 | |
MEYVLGVRTYSQHI-UHFFFAOYSA-L | |
O.O.O.O.O.O.O.[Co++].[O-]S([O-])(=O)=O |
CoH14O11S | |
MFCD00149658 | |
λ²-cobalt(2+) heptahydrate sulfate |
Specificatie
98°C | |
Brown-Red | |
Solid | |
MFCD00149658 | |
O.O.O.O.O.O.O.[Co++].[O-]S([O-])(=O)=O | |
281.09 | |
Plastic powder jar |
10026-24-1 | |
4 to 5 | |
CoH14O11S | |
MEYVLGVRTYSQHI-UHFFFAOYSA-L | |
λ²-cobalt(2+) heptahydrate sulfate | |
281.09g/mol |
Veiligheid en behandeling
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
- Gevaar
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 4
- AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 1 voor chronische toxiciteit
- ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
- Kankerverwekkendheid Categorie 1B
- Mutageniteit van geslachtscellen Categorie 2
- Giftigheid voor de voortplanting BCategorie 1A
- Sensibilisatie van de luchtwegen Categorie 1
- Sensibilisering van de huid Categorie 1
Gevarenaanduiding
- H302-Schadelijk bij inslikken.
- H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- H334-Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
- H341-Verdacht van het veroorzaken van genetische schade.
- H350i-Kan kanker veroorzaken bij inademing.
- H360F-Kan de vruchtbaarheid schaden.
- H400-Zeer giftig voor in het water levende organismen.
- H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
- P201-Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
- P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
- P273-Voorkom lozing in het milieu.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
- P342+P311-Bij ademhalingssymptomen: Een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.