Learn More
Cobalt(II) oxide, 99.995% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
178.89 - 1915.53
Chemische identificatiekenmerken
CAS 1307-96-6
Moleculaire formule CoO
Molecular Weight (g/mol) 74.93
MDL-nummer MFCD00016031
InChI Key IVMYJDGYRUAWML-UHFFFAOYSA-N
Synoniem cobalt ii oxide, zaffre, cobalt monoxide, cobalt black, cobalt oxide, cobaltous oxide, cobalt monooxide, monocobalt oxide, cobalt 2+ oxide, ci pigment black 13
PubChem CID 14786
IUPAC Name oxocobalt
SMILES O=[Co]
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11488500
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
044354.06
5 g
178.89
5 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11478500
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
044354.14
25 g
664.31
25 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11468500
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
044354.22
100 g
1915.53
100 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
Cobalt(II) oxide is widely used in the ceramic industry. It is an additive to create blue-colored glazes and enamels. It finds application in the manufacture of magnetic and electronic component materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
1307-96-6
74.93
IVMYJDGYRUAWML-UHFFFAOYSA-N
14786
O=[Co]
CoO
MFCD00016031
cobalt ii oxide, zaffre, cobalt monoxide, cobalt black, cobalt oxide, cobaltous oxide, cobalt monooxide, monocobalt oxide, cobalt 2+ oxide, ci pigment black 13
oxocobalt
Specificatie
Cobalt (II) oxide
1307-96-6
Powder
CoO
UN2811
cobalt ii oxide, zaffre, cobalt monoxide, cobalt black, cobalt oxide, cobaltous oxide, cobalt monooxide, monocobalt oxide, cobalt 2+ oxide, ci pigment black 13
IVMYJDGYRUAWML-UHFFFAOYSA-N
oxocobalt
14786
99.995%
Air Sensitive
1935°C
Brown-Green
(metals basis)
MFCD00016031
14,2446
Insoluble in water.
O=[Co]
74.93
74.93
CoO, may contain up to 10% Co3O4
6.45 g/mL
Video's
Veiligheid en behandeling
Safety and Handling
GHS H Statement
H351-H302-H317
Suspected of causing cancer.
Harmful if swallowed.
May cause an allergic skin reaction.
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P272-P280g-P281-P284-P285-P301+P310-P302+P352-P304+P340-P308+P313-P310-P330-P333+P313-P363-P501c
H301-H317-H330-H334-H350
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 6.1; Packaging Group: II
missing translation for 'einecsNumber' : 215-154-6
missing translation for 'rtecsNumber' : GG2800000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
Product Identifier
  • Cobalt(II) oxide
Signal Word
  • Gevaar
Hazard Category
  • Acute toxiciteit Categorie 2
  • Acute toxiciteit Categorie 3
  • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 1 voor chronische toxiciteit
  • ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
  • Sensibilisatie van de luchtwegen Categorie 1
  • Sensibilisering van de huid Categorie 1
Hazard Statement
  • H301-Giftig bij inslikken.
  • H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
  • H330-Dodelijk bij inademing.
  • H334-Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
  • H400-Zeer giftig voor in het water levende organismen.
  • H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Precautionary Statement
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P284-¢Bij ontoereikende ventilatie! adembescherming dragen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
  • P333+P313-Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Bevat: Cobalt oxide (CoO)