Learn More
Cobalt(II) Nitrate Hexahydrate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
123.00 - 180.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 10026-22-9 |
---|---|
Moleculaire formule | CoH12N2O12 |
Molecular Weight (g/mol) | 291.03 |
MDL-nummer | MFCD00149647 |
InChI Key | QGUAJWGNOXCYJF-UHFFFAOYSA-N |
IUPAC Name | λ²-cobalt(2+) hexahydrate dinitrate |
SMILES | O.O.O.O.O.O.[Co++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
10529380
|
Fisher Chemical
C/6680/48 |
100 g |
123.00
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
10000090
|
Fisher Chemical
C/6680/50 |
250 g |
180.00
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Beschrijving
Chemische identificatiekenmerken
10026-22-9 | |
291.03 | |
QGUAJWGNOXCYJF-UHFFFAOYSA-N | |
O.O.O.O.O.O.[Co++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
CoH12N2O12 | |
MFCD00149647 | |
λ²-cobalt(2+) hexahydrate dinitrate |
Specificatie
55°C | |
Brown-Red | |
CoH12N2O12 | |
QGUAJWGNOXCYJF-UHFFFAOYSA-N | |
λ²-cobalt(2+) hexahydrate dinitrate | |
291.02g/mol |
10026-22-9 | |
Solid | |
MFCD00149647 | |
O.O.O.O.O.O.[Co++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O | |
291.03 | |
Plastic powder jar |
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
Aanvullende informatie
- Cobalt(II) nitrate hexahydrate
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Oxiderende vaste stof Categorie 2
- Acute toxiciteit Categorie 4
- Sensibilisering van de huid Categorie 1
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
- Sensibilisatie van de luchtwegen Categorie 1
- Mutageniteit van geslachtscellen Categorie 2
- Kankerverwekkendheid Categorie 1B
- Giftigheid voor de voortplanting BCategorie 1A
- ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
- AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 1 voor chronische toxiciteit
Gevarenaanduiding
- H272-Kan brand bevorderen; oxiderend.
- H302-Schadelijk bij inslikken.
- H332-Schadelijk bij inademing.
- H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- H334-Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
- H341-Verdacht van het veroorzaken van genetische schade.
- H350i-Kan kanker veroorzaken bij inademing.
- H360F-Kan de vruchtbaarheid schaden.
- H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: Cobalt nitrate hexahydrate, Cobalt(II) nitrate