Learn More
Cobalt(II) Chloride Hexahydrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
90.85 - 315.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7791-13-1
Moleculaire formule Cl2CoH12O6
Molecular Weight (g/mol) 237.92
MDL-nummer MFCD00149652
InChI Key GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L
IUPAC Name λ²-cobalt(2+) hexahydrate dichloride
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Co++]
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10489740
Bekijk documenten
Fisher Chemical
C/6520/48
100 g This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
10181990
Bekijk documenten
Fisher Chemical
C/6520/53
500 g This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7791-13-1
237.92
GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L
O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Co++]
Cl2CoH12O6
MFCD00149652
λ²-cobalt(2+) hexahydrate dichloride
Specificatie
86°C
Red to Violet
Crystalline Solid
MFCD00149652
O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Co++]
237.92
Plastic powder jar
7791-13-1
4.6
Cl2CoH12O6
GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L
λ²-cobalt(2+) hexahydrate dichloride
237.93g/mol
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • Cobalt(II) chloride hexahydrate
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 1 voor chronische toxiciteit
  • ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
  • Kankerverwekkendheid Categorie 1B
  • Mutageniteit van geslachtscellen Categorie 2
  • Giftigheid voor de voortplanting BCategorie 1A
  • Sensibilisatie van de luchtwegen Categorie 1
  • Sensibilisering van de huid Categorie 1
Gevarenaanduiding
  • H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
  • H334-Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
  • H400-Zeer giftig voor in het water levende organismen.
  • H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  • H350i-Kan kanker veroorzaken bij inademing.
  • H360F-Kan de vruchtbaarheid schaden.
  • H341-Verdacht van het veroorzaken van genetische schade.
  • H332-Schadelijk bij inademing.
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/A§ wassen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/A§ raadplegen.
  • P333+P313-Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.