Learn More
Cobalt(II) chloride hexahydrate, 98-102%, ACS reagent, Thermo Scientific Chemicals
50.15 - 316.58
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 7791-13-1 |
---|---|
Moleculaire formule | Cl2CoH12O6 |
Molecular Weight (g/mol) | 237.92 |
MDL-nummer | MFCD00149652 |
InChI Key | GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L |
IUPAC Name | λ²-cobalt(2+) hexahydrate dichloride |
SMILES | O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Co++] |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10454321
|
Thermo Scientific Acros
423570050 |
5 g | Glass bottle |
50.15
5 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
10414711
|
Thermo Scientific Acros
423571000 |
100 g | Plastic Bottle |
90.27
100 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
10361691
|
Thermo Scientific Acros
423575000 |
500 g | Plastic Bottle |
316.58
500 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Chemische identificatiekenmerken
7791-13-1 | |
237.92 | |
GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L | |
O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Co++] |
Cl2CoH12O6 | |
MFCD00149652 | |
λ²-cobalt(2+) hexahydrate dichloride |
Specificatie
Cobalt(II) chloride hexahydrate | |
7791-13-1 | |
Fine Crystalline Powder | |
Cl2CoH12O6 | |
MFCD00149652 | |
15, 2421 | |
GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L | |
λ²-cobalt(2+) hexahydrate dichloride | |
237.93 | |
ACS Reagent |
86.0°C | |
Lilac | |
98.0 to 102% (Complexometry) | |
CoCl2·6H2O | |
01,155; 06,127; 11,479 | |
Solubility in water: 970g/L (20°C) | |
O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Co++] | |
237.92 | |
98 to 102% | |
Negligible |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
May damage fertility.
Harmful if inhaled.
Harmful if swallowed.
Suspected of causing genetic defects.
May cause cancer by inhalation.
May cause an allergic skin reaction.
May cause allergy or ast
GHS P Statement
IF SWALLOWED: rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
IF ON SKIN:
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'rtecsNumber' : GG0200000
- Cobalt(II) chloride hexahydrate
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 4
- AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 1 voor chronische toxiciteit
- ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
- Kankerverwekkendheid Categorie 1B
- Mutageniteit van geslachtscellen Categorie 2
- Giftigheid voor de voortplanting BCategorie 1A
- Sensibilisatie van de luchtwegen Categorie 1
- Sensibilisering van de huid Categorie 1
Gevarenaanduiding
- H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- H334-Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
- H400-Zeer giftig voor in het water levende organismen.
- H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
- H350i-Kan kanker veroorzaken bij inademing.
- H360F-Kan de vruchtbaarheid schaden.
- H341-Verdacht van het veroorzaken van genetische schade.
- H332-Schadelijk bij inademing.
- H302-Schadelijk bij inslikken.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
- P333+P313-Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.