Learn More
Cobalt(II) acetate tetrahydrate, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
37.99 - 380.90
Chemische identificatiekenmerken
CAS 6147-53-1
Moleculaire formule C4H6CoO4·4H2O
Molecular Weight (g/mol) 249.08
MDL-nummer MFCD00149569
InChI Key ZBYYWKJVSFHYJL-UHFFFAOYSA-L
Synoniem cobalt ii acetate tetrahydrate, cobalt acetate tetrahydrate, cobaltous acetate tetrahydrate, cobalt diacetate tetrahydrate, bis acetato tetraquacobalt, octan kobaltnaty czech, acetic acid, cobalt 2+ salt, tetrahydrate, octan kobaltnaty, ccris 9441
PubChem CID 61372
IUPAC Name cobalt(2+);diacetate;tetrahydrate
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.O.O.O.[Co+2]
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10063380
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
293060500
50 g Plastic bottle
37.99
50 gram
10115120
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
293062500
250 g Plastic bottle
104.52
250 gram
10404725
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
293060010
1 kg Plastic bottle
380.90
1 kg
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
6147-53-1
249.08
ZBYYWKJVSFHYJL-UHFFFAOYSA-L
61372
CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.O.O.O.[Co+2]
C4H6CoO4·4H2O
MFCD00149569
cobalt ii acetate tetrahydrate, cobalt acetate tetrahydrate, cobaltous acetate tetrahydrate, cobalt diacetate tetrahydrate, bis acetato tetraquacobalt, octan kobaltnaty czech, acetic acid, cobalt 2+ salt, tetrahydrate, octan kobaltnaty, ccris 9441
cobalt(2+);diacetate;tetrahydrate
Specificatie
Cobalt(II) acetate tetrahydrate
97%
Pink to Pink-Red
98% min. (Complexometry)
(CH3CO2)2Co·4H2O
04,99; 16,95
cobalt ii acetate tetrahydrate, cobalt acetate tetrahydrate, cobaltous acetate tetrahydrate, cobalt diacetate tetrahydrate, bis acetato tetraquacobalt, octan kobaltnaty czech, acetic acid, cobalt 2+ salt, tetrahydrate, octan kobaltnaty, ccris 9441
ZBYYWKJVSFHYJL-UHFFFAOYSA-L
cobalt(2+);diacetate;tetrahydrate
61372
≥98%
140.0°C
6147-53-1
Crystalline Powder and/or Crystals
C4H6CoO4·4H2O
MFCD00149569
15, 2417
Solubility in water: 380g/L (20°C). Other solubilities: soluble in acids, soluble in alcohols, soluble in pentyl acetate
CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.O.O.O.[Co+2]
249.08
249.08
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
May cause an allergic skin reaction.
Suspected of causing genetic defects.
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
May cause cancer by inhalation.
May damage fertility.<br/
GHS P Statement
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
If experiencing respiratory symptoms: Call a POISON CENTER or doctor/physician.
Obtain speci
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'rtecsNumber' : AG3325000
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
  • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 1 voor chronische toxiciteit
  • Mutageniteit van geslachtscellen Categorie 2
  • Giftigheid voor de voortplanting BCategorie 1A
  • Sensibilisatie van de luchtwegen Categorie 1
  • Sensibilisering van de huid Categorie 1
Gevarenaanduiding
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
  • H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
  • H334-Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
  • H341-Verdacht van het veroorzaken van genetische schade.
  • H360F-Kan de vruchtbaarheid schaden.
  • H400-Zeer giftig voor in het water levende organismen.
  • H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P284-¢Bij ontoereikende ventilatie! adembescherming dragen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.