Learn More
Cobalt foil, 1.5mm (0.06in) thick, 99.95% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
109.55 - 314.57
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7440-48-4
Moleculaire formule Co
Molecular Weight (g/mol) 58.93
MDL-nummer MFCD00010935
InChI Key GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Synoniem kobalt, cobalto, moncation, co1+, cobaltum, powder, cobalt, ion co1+, hydrido, atom, hydride
PubChem CID 104730
ChEBI CHEBI:27638
IUPAC Name cobalt
SMILES [Co]
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11475260
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
044523.FF
25 x 25 mm
109.55
25 mm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11485260
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
044523.FI
50 x 50 mm
314.57
1 stuk
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7440-48-4
58.93
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
104730
cobalt
Co
MFCD00010935
kobalt, cobalto, moncation, co1+, cobaltum, powder, cobalt, ion co1+, hydrido, atom, hydride
CHEBI:27638
[Co]
Specificatie
Cobalt foil
7440-48-4
Co
kobalt, cobalto, moncation, co1+, cobaltum, powder, cobalt, ion co1+, hydrido, atom, hydride
[Co]
58.93
CHEBI:27638
Odorless
Foil
1.5mm (0.06 in.) thick
(metals basis)
MFCD00010935
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
cobalt
104730
99.95%
≈8.4g/25x25mm
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H334-H317
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
May cause an allergic skin reaction.
P201-P202-P261-P272-P280g-P281-P285-P302+P352-P304+P341-P308+P313-P333+P313-P342+P311-P363-P501c
H317-H334-H350
missing translation for 'einecsNumber' : 231-158-0
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures