Learn More
Cobalt foil, 0.5mm (0.02in) thick, Puratronic™, 99.995% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
56.53 - 628.13
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 7440-48-4 |
---|---|
Moleculaire formule | Co |
Molecular Weight (g/mol) | 58.93 |
MDL-nummer | MFCD00010935 |
InChI Key | GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | kobalt, cobalto, moncation, co1+, cobaltum, powder, cobalt, ion co1+, hydrido, atom, hydride |
PubChem CID | 104730 |
ChEBI | CHEBI:27638 |
IUPAC Name | cobalt |
SMILES | [Co] |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11377087
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011451.FG |
25 x 50 mm |
56.53
1 stuk |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
11367087
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011451.FY |
50 x 100 mm |
628.13
1 stuk |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
7440-48-4 | |
58.93 | |
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N | |
104730 | |
cobalt |
Co | |
MFCD00010935 | |
kobalt, cobalto, moncation, co1+, cobaltum, powder, cobalt, ion co1+, hydrido, atom, hydride | |
CHEBI:27638 | |
[Co] |
Specificatie
Cobalt foil | |
7440-48-4 | |
Co | |
kobalt, cobalto, moncation, co1+, cobaltum, powder, cobalt, ion co1+, hydrido, atom, hydride | |
[Co] | |
58.93 | |
CHEBI:27638 | |
Puratronic™ | |
≈5.6g/25x50mm |
0.5mm (0.02 in.) thick | |
(metals basis) | |
MFCD00010935 | |
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N | |
cobalt | |
104730 | |
99.995% | |
Odorless | |
Foil |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H334-H317
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
May cause an allergic skin reaction.
P201-P202-P261-P272-P280g-P281-P285-P302+P352-P304+P341-P308+P313-P333+P313-P342+P311-P363-P501c
H317-H334-H350
missing translation for 'einecsNumber' : 231-158-0
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
- Cobalt foil, 0.5mm (0.02in) thick, Puratronic
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 4
- AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 3 voor chronische toxiciteit
- Kankerverwekkendheid Categorie 1B
- Mutageniteit van geslachtscellen Categorie 2
- Giftigheid voor de voortplanting BCategorie 1A
- Sensibilisatie van de luchtwegen Categorie 1B
- Sensibilisering van de huid Categorie 1
Gevarenaanduiding
- H302-Schadelijk bij inslikken.
- H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- H334-Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
- H341-Verdacht van het veroorzaken van genetische schade.
- H350i-Kan kanker veroorzaken bij inademing.
- H360F-Kan de vruchtbaarheid schaden.
- H412-Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P284-¢Bij ontoereikende ventilatie! adembescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
- P333+P313-Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: Cobalt