Learn More
Cobalt aluminum oxide, Co 39-42%, Thermo Scientific Chemicals
46.82 - 156.78
Chemische identificatiekenmerken
CAS 12672-27-4
Moleculaire formule Al2Co2O5
Molecular Weight (g/mol) 251.824
MDL-nummer MFCD00016016
InChI Key CRHLEZORXKQUEI-UHFFFAOYSA-N
Synoniem cobalt aluminate, aluminum cobalt oxide, aluminum cobalt oxide al2coo4, cobalt aluminate 100g, dialuminium cobalt tetraoxide, dialuminum; cobalt 2+ ; oxygen 2-, dialuminium 3+ dicobalt 2+ pentakis oxide 2-, dialuminium 3+ ion bis ? 2-cobalt 2+ ion pentaoxidandiide
PubChem CID 159384
IUPAC Name dialuminum;cobalt(2+);oxygen(2-)
SMILES [O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[Al+3].[Al+3].[Co+2].[Co+2]
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11363387
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
017686.22
100 g
46.82
100 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11353387
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
017686.36
500 g
156.78
500 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
It is used in the catalytic deposition of nitrous oxide over calcinated cobalt aluminum hydrotalcites. The activity increased with an increase in cobalt concentration.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
12672-27-4
251.824
CRHLEZORXKQUEI-UHFFFAOYSA-N
159384
[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[Al+3].[Al+3].[Co+2].[Co+2]
Al2Co2O5
MFCD00016016
cobalt aluminate, aluminum cobalt oxide, aluminum cobalt oxide al2coo4, cobalt aluminate 100g, dialuminium cobalt tetraoxide, dialuminum; cobalt 2+ ; oxygen 2-, dialuminium 3+ dicobalt 2+ pentakis oxide 2-, dialuminium 3+ ion bis ? 2-cobalt 2+ ion pentaoxidandiide
dialuminum;cobalt(2+);oxygen(2-)
Specificatie
Cobalt aluminum oxide
Powder
MFCD00016016
Insoluble in water.
[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[Al+3].[Al+3].[Co+2].[Co+2]
251.824
176.89
Odorless
12672-27-4
Al2Co2O5
cobalt aluminate, aluminum cobalt oxide, aluminum cobalt oxide al2coo4, cobalt aluminate 100g, dialuminium cobalt tetraoxide, dialuminum; cobalt 2+ ; oxygen 2-, dialuminium 3+ dicobalt 2+ pentakis oxide 2-, dialuminium 3+ ion bis ? 2-cobalt 2+ ion pentaoxidandiide
CRHLEZORXKQUEI-UHFFFAOYSA-N
dialuminum;cobalt(2+);oxygen(2-)
159384
Co 39 to 41%
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H341-H317
Suspected of causing genetic defects.
May cause an allergic skin reaction.
P201-P202-P261-P264b-P272-P280-P281-P285-P302+P352-P304+P341-P305+P351+P338-P308+P313-P333+P313-P342+P311-P363-P501c
H317-H319-H334-H341-H350-H360
missing translation for 'einecsNumber' : 235-762-5
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
Productidentificatie
  • Cobalt aluminum oxide
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Sensibilisering van de huid Categorie 1
  • Mutageniteit van geslachtscellen Categorie 2
Gevarenaanduiding
  • H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
  • H341-Verdacht van het veroorzaken van genetische schade.
Veiligheidsmaatregel
  • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P363-Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
  • P405-Achter slot bewaren.
  • P501-Inhoud/verpakking afvoeren naar .