Learn More
Buerkle™ Close-it™-afdichtsticker
Voorkom monsterverlies met deze zelfklevende afdichtingen. Buerkle™ Close-it™-controleafdichtingen zijn ontwikkeld ter voorkoming van monsterverlies door gaten die zijn gemaakt door monsterboortjes. Labels hebben een sandwichstructuur (aluminium/papier) waarmee containers hermetisch worden afgedicht (dampremmer).
Merk: Buerkle™ 5303-2020
76.74 EUR valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beschrijving
- Prevents hygroscopic powders from clumping together
- Provides quality control information (sampling date, release yes/no, name of tester, etc.)
- Available in different colors with printing in red, blue, green, yellow, black, neutral, without printing in white
- Close-it can be written on with ball-point pen, pencil or felt-tip marker
- The rear of the label is coated with a powerful adhesive
- Sticks firmly to most commercial containers, even to surfaces coated with fine powder, slightly moist or even frozen surfaces
- Supplied in handy rolls
- Cross perforations allow each label to be separated from the roll individually
Specificatie
Close-it control seal | |
Aluminium, papier, Paper | |
Ja | |
500/Roll | |
95 mm |
Geel | |
Control Seal | |
Bemonstering, gebruikt voor het leveren van kwaliteitscontrole-informatie (bemonsteringsdatum, vrijgave ja/nee, naam van tester, etc.) | |
95 x 95 mm | |
95 mm |
Also available for food & pharma sector (with certified adhesive)