Learn More
Memmert™ Clip for 300 mL Flask
Clip for 300 mL flask (14 flasks max.)
Merk:  Memmert™ WTB24B02694
29.00 EUR valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 17180335
  • 30.75 / 1 stuk
Currently Unavailable: We have no information when this product will be available.
Bekijk hier alternatieve producten
Beschrijving
Beschrijving
  • Accessory
  • Max. flasks see sketch on demand
Specificatie
Specificatie
WTB24
Clip for 300 mL flask