Learn More
Nickel Electro™ Clifton™ Unstirred Thermostatic Bath
Get optimum external water circulation and temperature stability with the thermostatic baths. Designed for immersion of flasks, bottles, racks in a highly stable temperature environment; the Clifton™ Unstirred Thermostatic Bath includes anti-bacterial technology and other unique features as demanded by many clinical and laboratory environments.
Specificatie
Materiaal van kamer | Roestvrij staal |
---|---|
Type controller | Gebruiksvriendelijke analoge meetklok voor temperatuurinstelling, schaalverdeling van 5 °C, verlichte aan/uit-schakelaar en verwarmingscontrolelampje, wij controleren de goede werking van elk bad door het kalibreren van de regelaars en watertemperatuur op 45 °C voor consistente |
Beschrijving | Thermostatic Water Baths |
Certificeringen/conformiteit | CE-goedgekeurd |
Temperatuurbereik | + 5C tot 100 °C |
Beschrijving
- Designed for immersion of flasks, bottles, racks in a highly stable temperature environment
- Analogue baths designed for general use and are economically priced
- Shelf in the stainless steel tank provides a stable support for flasks, bottles, racks that can be removed for cleaning
- Painted surfaces feature “anti-bacterial technology”
- High quality corrosion resistant stainless steel tank
- Bright clean finish housed in a durable paint finished outer case
- Fitted with side lifting handles for ease of transportation
Specificatie
Roestvrij staal | |
Thermostatic Water Baths | |
+ 5C tot 100 °C | |
Roestvrij staal | |
150 mm |
Gebruiksvriendelijke analoge meetklok voor temperatuurinstelling, schaalverdeling van 5 °C, verlichte aan/uit-schakelaar en verwarmingscontrolelampje, wij controleren de goede werking van elk bad door het kalibreren van de regelaars en watertemperatuur op 45 °C voor consistente | |
CE-goedgekeurd | |
Verwarming van monsters met kleine hoogte zoals microbuisjes, | |
3 jaar | |
230 V |