Learn More
Nickel Electro™ Clifton™ aluminium kookbad
Reguleert van zachtjes sudderen tot heftig koken, voorzien van concentrisch geringd deksel om de grootte van het gat te variëren. Nickel Electro™ Clifton™ aluminium kookbad produceert stoom die zorgt voor een effectieve warmtebron voor monsters die beschadigd kunnen worden door een directe vlam.
Specifications
Beschrijving | Boiling Bath |
---|---|
Inhoud (metrisch) | 3.12 l |
Voor gebruik met (toepassing) | Distilling/Concentrating Liquids, Melting Agar and Other Solids, Metallurgical Analysis, Protein Ana |
Materiaal | Aluminium |
Vorm | Rechthoekig |
Description
Rechthoekige, aluminium, elektrisch verwarmde baden met meerdere plaatsen zijn instelbaar van zachtjes sudderen tot heftig koken, voorzien van concentrisch geringd deksel om de grootte van het gat te variëren.De geproduceerde stoom biedt een effectieve warmtebron voor monsters:
- die anders thermische schade zouden kunnen oplopen door een naakte vlam.
- gebruikt voor toepassingen waarbij vloeistoffen worden gedestilleerd/geconcentreerd, of agar en andere vloeistoffen worden gesmolten.
- metallurgische analyse, eiwitanalyse en bacteriologisch onderzoek
- Met een integrale, constante waterpas voor een constant waterniveau tijdens koken, en geleverd met een set ringen om de diameter van de opening te variëren voor verschillende maten verdampingsschalen en glaswerk, waaronder kolven met ronde bodem.
- Voorzien van een omhuld dompelelement en een onmiddellijke thermische uitschakeling voor de veiligheid.
Specifications
Boiling Bath | |
Distilling/Concentrating Liquids, Melting Agar and Other Solids, Metallurgical Analysis, Protein Ana | |
Rechthoekig | |
200 x 400 x 90 mm | |
90 mm | |
230 V |
3.12 l | |
Aluminium | |
3 jaar | |
400 mm | |
200 mm | |
1000 W |