Learn More
Buerkle™ Clear PVC Pressure Tubing
Fabric reinforced, permanently transparent tubing for use with foodstuffs applications.
35.55 - 62.65
Specificatie
Materiaal PVC
Overall Length (Metric) 10 m
Voor gebruik met Foodstuff
Kleur Clear
Hardheid 70 (Shore A, ± 3)
Meer specificaties weergeven
Producten 5
Produktcode Merk Diameter (metrisch) binnen Overall Length (Metric) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Diameter (metrisch) binnen Overall Length (Metric) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10103412
Bekijk documenten
Buerkle™
8802-0612
6 mm 10 m
35.55
10 meter
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
16220202
Bekijk documenten
Buerkle™
8802-0814
8 mm 10 m
48.35
10m
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
10031832
Bekijk documenten
Buerkle™
8802-0915
9 mm 10 m
49.05
10 meter
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
10022212
Bekijk documenten
Buerkle™
8802-1016
10 mm 10 m
54.00
10 meter
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
10725494
Bekijk documenten
Buerkle™
8802-1320
13.2 mm 10 m
62.65
10 meter
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Increased flexibility
  • High chemical, ageing, and abrasion resistance
  • Environmentally friendly, cadmium-free
  • Foodstuffs quality acc. to the EC Guideline 1935/2004
  • Hardness Shore A 70 ± 3
  • Operating temperature of −20° to +60°C
  • Pressure figures are maximum values (bursting pressure) under optimum ambient conditions
  • TÜV-approved (German industry standards)
Specificatie
Specificatie
PVC
Foodstuff
70 (Shore A, ± 3)
10 m
Clear
60°C