Learn More
Fisherbrand™ Clear PET Wide Mouth Packer Bottles with White Polypropylene Caps
Design maximizes storage space. Wide mouth ideal for solids
47.00 - 635.00
Specificatie
Kleur | Clear |
---|---|
Materiaal | PET |
Kleur van sluiting | White |
Closure Included | Yes |
Mond | Wide |
Produktcode | Merk | Inhoud (metrisch) | Bekleding sluiting | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Inhoud (metrisch) | Bekleding sluiting | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
16438135
|
Fisherbrand™
FB02912350A |
120 mL | PTFE/Polyethylene Foam |
635.00
576 stuks |
|
||||
16154457
|
Fisherbrand™
FB02911795 |
120 mL | Polyethylene Foam |
48.00
48 stuks |
|
||||
16184877
|
Fisherbrand™
FB02911849 |
60 mL | Polyethylene Foam |
47.00
48 stuks |
|
||||
16194457
|
Fisherbrand™
FB02911808 |
250 mL | Polyethylene Foam |
72.00
48 stuks |
|
||||
Beschrijving
- Clear and transparent for easy sample identification
- PET is stress and impact resistant
- Provides a good alcohol and solvent barrier
Specificatie
Clear | |
White | |
Wide | |
Polypropylene |
PET | |
Yes | |
Wide Mouth Packer Bottle |