Learn More
Purus™ Pure Comfort Cleanroom Socks
Purus™ Cleanroom Socks are designed for cleanroom use and comfort.
1595.00
Specificatie
Kleur White
Voor gebruik met (toepassing) Pharmaceutical, Biotechnology, Cleanrooms, Hospital, Semiconductors
Materiaal Polyester
Steriliteit Non-sterile
Cleanroom Class Class 10-1000 (ISO 4-6)
Meer specificaties weergeven
Producten 4
Produktcode Merk Voor eenmalig gebruik Maat Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Voor eenmalig gebruik Maat Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
17793799
Bekijk documenten
Purus™
CRS-L-S
Reusable Small
1595.00
200 pairs
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
17783799
Bekijk documenten
Purus™
CRS-L-M
Reusable Medium
1595.00
200 paar
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
17773799
Bekijk documenten
Purus™
CRS-L-L
Reusable Large
1595.00
200 pairs
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
17703809
Bekijk documenten
Purus™
CRS-L-XL
Reusable X-Large
1595.00
200 pairs
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Available in both disposable and launderable styles
  • Made from 100% polyester
  • Cleanroom compatible
  • Comfortable for extended use
  • No particle generation
Specificatie
Specificatie
White
Polyester
Class 10-1000 (ISO 4-6)
Pharmaceutical, Biotechnology, Cleanrooms, Hospital, Semiconductors