Learn More
VITLAB™ Lage maatcilinders van polypropyleen, klasse B
Gebruik deze cilinders in de voedselindustrue en voor volumemetingen. VITLAB™ lage maatcilinders van polypropyleen, klasse B, hebben een gemakkelijk te lezen, verhoogde schaal en ringmarkeringen op de primaire schaalpunten.
Merk: VITLAB™ 645941
This item is not returnable.
View return policy
Beschrijving
- Highly transparent polypropylene graduated cylinder
- Calibrated (In)
- Class B tolerances according to DIN 12681 / ISO 6706.
- Thermal stress up to 80°C does not cause tolerance limits to be permanently exceeded
Specificatie
PP (polypropyleen) | |
B | |
20 ml | |
Round | |
Maatcilinder |
±20 ml | |
78 mm | |
±20 ml | |
285 mm |