Learn More
BINDER™ Class 3.1 Independent Temperature Safety Device
Class 3.1 independent temperature safety device - with visual alarm (DIN 12880)
605.00
Specificatie
Beschrijving | Class 3.1 independent temperature safety device - with visual alarm (DIN 12880) |
---|---|
Materiaal | Plastic |
Type | Temperature Calibration Certificate |
Voor gebruik met (toepassing) | Temperature Regulation |
Produktcode | Merk | Voor gebruik met (apparatuur) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Voor gebruik met (apparatuur) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
16454349
|
BINDER™
8012-1643 |
BINDER Chambers FD 56, FD 115, FD 260, BINDER Chambers FD 720 |
605.00
Each |
|
|||||
16464349
|
BINDER™
8012-1644 |
BINDER Chambers FED 56, FED 115, FED 260, FED 720 |
605.00
Each |
|
|||||
Beschrijving
- Class 3.1
- With visual alarm
- Safety devices also available in Class 2 and 3.3
Specificatie
Class 3.1 independent temperature safety device - with visual alarm (DIN 12880) | |
Plastic | |
Temperature Calibration Certificate | |
Temperature Regulation |