Learn More
Citric Acid, Powder, U.S.P., J.T. Baker™
134.00 - 372.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 77-92-9 |
---|---|
Moleculaire formule | C6H8O7 |
Molecular Weight (g/mol) | 192.12 |
MDL-nummer | MFCD00011669 |
InChI Key | KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | citric acid, citric acid, anhydrous, citro, anhydrous citric acid, citrate, aciletten, citretten, chemfill, hydrocerol a, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy |
PubChem CID | 311 |
ChEBI | CHEBI:30769 |
IUPAC Name | 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid |
SMILES | OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
15597774
|
Avantor J.T.Baker
0122-01 |
500 g | Poly Bottle |
134.00
500 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
15507784
|
Avantor J.T.Baker
0122-05 |
2 kg | Poly Bottle |
372.00
2 kg |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Chemische identificatiekenmerken
77-92-9 | |
192.12 | |
KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N | |
311 | |
2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid |
C6H8O7 | |
MFCD00011669 | |
citric acid, citric acid, anhydrous, citro, anhydrous citric acid, citrate, aciletten, citretten, chemfill, hydrocerol a, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy | |
CHEBI:30769 | |
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O |
Specificatie
Citric Acid | |
C6H8O7 | |
citric acid, citric acid, anhydrous, citro, anhydrous citric acid, citrate, aciletten, citretten, chemfill, hydrocerol a, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy | |
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O | |
192.12 | |
CHEBI:30769 | |
USP | |
1L = 1.44kg |
77-92-9 | |
MFCD00011669 | |
KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N | |
2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid | |
311 | |
192.12 | |
Powder |
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
Aanvullende informatie
- Citric Acid Anhydrous
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
Gevarenaanduiding
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Veiligheidsmaatregel
- P264-Na het werken met dit product grondig wassen.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P337+P313-Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: citric acid
Product Title
Citric Acid, Powder, U.S.P., J.T. Baker™