Learn More
Citric acid monohydrate, 99.5+%, Thermo Scientific Chemicals
26.83 - 102.51
Chemische identificatiekenmerken
CAS 5949-29-1
Moleculaire formule C6H10O8
Molecular Weight (g/mol) 210.138
MDL-nummer MFCD00149972
InChI Key YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
Synoniem citric acid monohydrate, citric acid hydrate, 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid hydrate, citric acid, monohydrate, unii-2968phw8qp, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, monohydrate, citrate, acidum citricum monohydricum, citric acid monohydrate usp
PubChem CID 22230
ChEBI CHEBI:31404
IUPAC Name 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid;hydrate
SMILES C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.O
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11348107
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
022869.22
100 g
26.83
100 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11328107
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
022869.36
500 g
54.77
500 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11338107
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
022869.A1
1 kg
102.51
1 kg
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
Citric acid monohydrate is used in the preparation of citrate buffer in platelets for intravital microscopy. It acts as a pH-control agent in foods, beverages and pharmaceuticals applications. It acts as an iron chelator. In animals, it improves the utilization of nutritional calcium. It is a useful buffer component for antigen and epitope unmasking. It is also used as an acidifier, flavoring agent and chelating agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
5949-29-1
210.138
YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
22230
2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid;hydrate
C6H10O8
MFCD00149972
citric acid monohydrate, citric acid hydrate, 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid hydrate, citric acid, monohydrate, unii-2968phw8qp, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, monohydrate, citrate, acidum citricum monohydricum, citric acid monohydrate usp
CHEBI:31404
C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.O
Specificatie
Citric acid monohydrate
White
MFCD00149972
citric acid monohydrate, citric acid hydrate, 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid hydrate, citric acid, monohydrate, unii-2968phw8qp, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, monohydrate, citrate, acidum citricum monohydricum, citric acid monohydrate usp
YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid;hydrate
22230
210.14 (192.13 Anhydrous)
1.542 g/mL
Granular Powder
5949-29-1
C6H10O8
14,2326
Soluble in water,ethanol and ether.
C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.O
210.138
CHEBI:31404
≥99.5%
Odorless
Hygroscopic
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P264b-P280i-P305+P351+P338
H319-H500
missing translation for 'einecsNumber' : 201-069-1
missing translation for 'rtecsNumber' : GE7810000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures; Store under Argon
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
Gevarenaanduiding
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P337+P313-Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.